Principaux documents
AABH3036B231
AA BLOCKS, INC.
4-methylcyclohexa-1,4-diene-1-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.17
Numéro MDL:
Iupac Name
4-methyl-1,4-cyclohexadiene-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H10O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2,5H,3-4H2,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
XLCSLJJQJLQYLO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/53312-53-1
Synonym
4-methylcyclohexa-1,4-diene-1-carboxylic acid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=53312-53-1