Principaux documents
AABH14DD984F
AA BLOCKS, INC.
N-methyl-3-(piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.76
Numéro MDL:
Iupac Name
N-methyl-3-(piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H18N2O.ClH/c1-14-13(16)12-4-2-3-11(9-12)10-5-7-15-8-6-10;/h2-4,9-10,15H,5-8H2,1H3,(H,14,16);1H
Clé InChI
ZOQVWMCDXVFYFF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1956386-40-5
Synonym
N-METHYL-3-(PIPERIDIN-4-YL)BENZAMIDE HCL
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1956386-40-5