Principaux documents
AABH14DD3B65
AA BLOCKS, INC.
N,N-Dimethyl-7h-purin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.18
Numéro MDL:
Iupac Name
N,N-dimethyl-7H-purin-2-amine
Inchi Code
1S/C7H9N5/c1-12(2)7-8-3-5-6(11-7)10-4-9-5/h3-4H,1-2H3,(H,8,9,10,11)
Clé InChI
BXJVBCCMZKYRGE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/37432-21-6
Synonym
N,N-dimethyl-7H-purin-2-amine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=37432-21-6