Système d'étiquetage de laboratoire
MilliSentials™
Rationalisez l'étiquetage des échantillons, réactifs et produits chimiques
Étiquetez-les bien !
Des échantillons inconnus dans votre congélateur à -80 °C ? Du mal à déchiffrer l'écriture de votre collègue ? Frustré par des étiquettes qui s'effacent ? Le système d'étiquetage de laboratoire MilliSentials™ rationalise l'identification des échantillons, réactifs et produits chimiques avec des étiquettes imperméables et adaptables conçues pour les laboratoires de recherche.
- Étiquettes personnalisées imprimées pour une plus grande lisibilité
- Étiquettes cryogéniques et résistantes aux produits chimiques pour les environnements de laboratoire
- Résistantes à des températures de -196 °C (azote liquide) à 100 °C
- Résistance chimique aux produits suivants : eau, éthanol, IPA, DMSO, méthanol, acétonitrile, eau de javel, acétone, xylène et toluène
![MilliSentials™ Lab Labeling System MilliSentials™ Labels for slides, plates, flasks, tubes, and bottles](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/campaign/millisentials/millisentials-labels/millisentials-labels.jpg)
Tout est possible
Le système d'étiquetage de laboratoire MilliSentials™ est spécialement conçu pour le laboratoire de recherche, avec des étiquettes adaptables qui peuvent être ajustées pour s'adapter à n'importe quel récipient ou contenant.
|
|
![MilliSentials™ Labels for slides, plates, flasks, tubes, and bottles MilliSentials™ Labels for slides, plates, flasks, tubes, and bottles](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/campaign/millisentials/sample-storage/sample-storage.jpg)
Minimisez la perte d'échantillon
L'étiquetage des échantillons est essentiel pour identifier et retrouver les échantillons dans un laboratoire. Malheureusement, ce processus est sujet à l'erreur et se traduit souvent par une perte des échantillons. Le système d'étiquetage de laboratoire MilliSentials™ offre une solution d'étiquetage standardisée pour une plus grande efficacité.
![MilliSentials™ Smartphone-compatible software MilliSentials™ Smartphone-compatible software](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/campaign/millisentials/MilliSentials_smartphone_software/MilliSentials_smartphone_software.png)
Simplifiez-vous la vie
Tout le monde aime les étiqueteuses. Avec son logiciel intuitif et ses options de connexion sans fil, le système d'étiquetage de laboratoire MilliSentials™ simplifie plus que jamais l'étiquetage.
- Modèles pré-définis pour les récipients de laboratoire
- Imprimante à transfert thermique facile à utiliser avec options de connexions câblées et sans fil
- Connexion Wi-Fi pour une impression sans fil
- Logiciel adapté aux appareils mobiles
- Faible encombrement : 26,6 cm × 20,3 cm × 19 cm