Merck
Un système robuste pour
vos travaux scientifiques essentiels
Systèmes de purification d'eau Milli-Q® SQ 2Series
Une nouvelle façon de penser l'eau ultra pure
Chaque paillasse de laboratoire qui en a besoin peut désormais accéder facilement à de l'eau ultra pure fraîchement purifiée, même les paillasses éloignées qui ne sont pas alimentées en eau de ville. Les nouveaux systèmes de purification d'eau Milli-Q® SQ 2Series sont simples, robustes, novateurs et totalement évolutifs afin que vous puissiez vous concentrer sur vos travaux scientifiques.
Pour visionner les vidéos d'installation et de démonstration ou télécharger les manuels d'utilisation, consultez notre page Installation et utilisation.
Comment fonctionnent les systèmes de purification d'eau Milli-Q® SQ 2Series ?
Grâce à leur conception entièrement évolutive, toute paillasse de laboratoire dotée d'une prise électrique peut facilement accéder à de l'eau ultra pure fraîchement purifiée à 18,2 MΩ∙cm.
  1. Remplissez rapidement la cuve Switch de 3,5 l d'eau osmosée en seulement 6 minutes.
  2. Transportez facilement la cuve Switch jusqu'à votre paillasse.
  3. Distribuez de l'eau ultra pure fraîchement "polie", purifiée à 18,2 MΩ·cm, depuis n'importe quelle paillasse.
  4. Répétez en fonction des besoins.
Les différentes configurations de système Milli-Q® SQ 2Series
Le Milli-Q® SQ 2Series offre un choix de solutions qui rendent le système adaptable et transposable à presque toutes les configurations de laboratoires ou de bâtiments. Il suffit de sélectionner la configuration qui correspond le mieux à votre espace et aux besoins des utilisateurs, puis d'ajouter facilement d'autres modules au fur et à mesure de l'évolution de votre laboratoire. Les caractéristiques communes à la quasi-totalité des systèmes Milli-Q® SQ 2Series sont les suivantes :
  • Une production rapide d'eau osmosée à un débit allant jusqu'à 42 l/h, remplissant la cuve Switch de 3,5 l en seulement 6 min.
  • La distribution d'eau ultra pure, à un débit allant de 1,6 l/min jusqu'au goutte-à-goutte
  • La possibilité d'augmenter simplement les capacités en ajoutant des modules de distribution d'eau ultra pure autonomes (ZSQ200U0T0)
Configuration de système Milli-Q SQ 240 consistant en une station de production d'eau osmosée et un module de distribution d'eau ultra pure.
Milli-Q® SQ 240 (ZSQ240R0TK)
  • Configuration standard
  • Convient à une petite équipe
  • Installer le module de distribution à proximité du besoin en eau ultra pure
Le système Milli-Q SQ 240L est composé d'une station de production d'eau osmosée avec 2 cuves Switch et d'un module de distribution d'eau ultra pure.
Milli-Q® SQ 240L (ZSQ240RLTK)
  • Configuration à deux cuves
  • Convient à des équipes multiples ou plus importantes
  • Installer le module de distribution à proximité du besoin en eau ultra pure
Système Milli-Q SQ 240XL composé d'une station de production d'eau osmosée avec des cuves de 3,5 l et 50 l et d'un module de distribution d'eau ultra pure.
Milli-Q® SQ 240XL (ZSQ240RXTK)
  • Configuration avec cuve de 50 l
  • Convient à l'alimentation directe d'un équipement de laboratoire à partir d'une cuve de 50 l
  • Installer le module de distribution à proximité du besoin en eau ultra pure
Configuration combinée du système Milli-Q SQ 240C avec production d'eau osmosée et distribution d'eau ultra pure en une seule unité
Milli-Q® SQ 240C (ZSQ240UCTK)
  • Configuration combinée
  • Convient à une petite équipe ou à un petit laboratoire
  • Système à installer près d'un évier
Configuration combinée du système Milli-Q SQ 240CV avec production d'eau osmosée et distribution d'un volume prédéfini d'eau ultra pure
Milli-Q® SQ 240CV (ZSQ240UCVTK)
  • Configuration combinée avec volume prédéterminé
  • Convient aux activités de laboratoire de routine
  • Distribution répétée d'un volume prédéfini d'eau ultra pure en série à partir d'un point fixe
  • Système à installer près d'un évier
Configuration de système Milli-Q SQ 200P constituée d'un module de distribution d'eau ultra pure à raccorder à une boucle d'eau pure pressurisée.
Milli-Q® SQ 200P (ZSQ200UPT0)
  • Configuration avec boucle sous pression
  • Convient aux laboratoires disposant d'une boucle d'eau purifiée sous pression
  • Raccorder le système à une boucle d'eau pure pressurisée
  • Possibilité d'accroître les capacités en raccordant des systèmes supplémentaires à la boucle d'eau pure sous pression
Caractéristiques et avantages
Voici quelques-uns des avantages dont vous bénéficierez en installant un système Milli-Q® SQ 2Series dans votre laboratoire :
Utiliser le pouce pour faire glisser la manette vers la droite afin d'augmenter le débit et vers la gauche pour le diminuer.
Des innovations uniques
Le système a fait l'objet de 8 dépôts de dossiers de propriété intellectuelle techniques et de conception pour lesquels des brevets sont en instance, concernant notamment : 
  • L'intelligence mécanique qui permet un remplissage intuitif par simple pression ou retrait du pouce
  • Le tuyau multi-lumières à deux voies qui fait recirculer l'eau pour garantir la qualité de l'eau ultra pure 
  • La membrane d'osmose inverse à débit exceptionnellement élevé (jusqu'à 42 l/h) qui remplit la cuve Switch en seulement 6 minutes.
    La cuve Switch, transparente et portable, est facile à transporter entre la station de production d'eau osmosée et le module de distribution d'eau ultra pure
    Le système est facile et intuitif à installer, à utiliser et à entretenir par n'importe quel utilisateur.
    • Une auto-installation éprouvée (en 30 min env.)
    • Une interface universelle
    • Une distribution ergonomique 
    • Une cuve mobile et transparente
    • Des remplacements de cartouches Twist & Lock
    • Pas de remplacement de la lampe UV
      Le système Milli-Q® SQ 2Series est aussi compact qu'une feuille de papier et seule une prise électrique est nécessaire pour distribuer de l'eau.
      Son petit format unique libère de l'espace pour vos travaux scientifiques sur n'importe quelle paillasse.
      • Les systèmes ont le même encombrement qu'une feuille de papier : 22 × 27 cm/unité 
      • Seule une prise électrique est nécessaire (pas besoin d'arrivée d'eau) pour distribuer de l'eau ultra pure
        Configuration du laboratoire avec 1 station de production d'eau osmosée à côté de l'eau du robinet et 3 modules de distribution d'eau ultra pure dans différentes pièces.
        Sélectionnez la configuration qui correspond le mieux à votre espace et aux besoins des utilisateurs. Vous pouvez ensuite facilement compléter le système avec un nombre illimité de modules de distribution d'eau ultra pure au fur et à mesure de l'évolution de votre laboratoire.
          La LED du module de distribution Milli-Q SQ 2Series s'affiche en vert lorsque l'eau ultra pure est prête à être distribuée.
          Grâce aux technologies éprouvées de purification d'eau Milli-Q®, vous pouvez être sûr(e) que votre système est toujours prêt à distribuer une eau ultra pure (18,2 MΩ∙cm à 25 °C) de qualité constante.
          • Élimination hautement efficace des ions jusqu'à l'état de traces avec la cartouche de polissage SQPAK™ Quanta
          • Pour les applications sensibles aux substances organiques, la cartouche SQPAK™ TOC Quanta contient du charbon actif
          • La qualité de l'eau osmosée est maintenue par le rinçage régulier de la membrane d'OI
          • Un choix de filtres finaux peut répondre aux besoins spécifiques de vos différentes applications
            Les systèmes Milli-Q® SQ 2series sont des produits alternatifs plus écologiques
            Dans le cadre de notre approche du développement de produits Design for Sustainability (DfS), les systèmes Milli-Q® SQ 2Series ont été conçus pour fournir de l'eau ultra pure de haute qualité en de multiples endroits, avec une empreinte environnementale réduite par rapport aux systèmes Direct-Q® de la génération précédente.
            Grâce à ces efforts, ces nouveaux systèmes ont reçu le label Greener Alternative Products (produits alternatifs plus écologiques) en raison des améliorations (par rapport aux systèmes de la génération précédente) suivantes :
            • Moins d'électricité consommée grâce à une conception simplifiée, une électronique réduite et un mode veille optimisé (là où la plus grande partie de l'énergie est consommée).
            • Ils consomment moins d'eau durant leur fabrication et leur utilisation 
            • Besoins en matériel limités dans le cas où 2 points de distribution ou plus sont nécessaires, grâce à une conception modulaire
            • L'emballage est composé de carton 100 % recyclé, issu d'exploitations forestières certifiées durables et d'inserts de protection en PE contenant 50 % de matières recyclées
            Les gains précis en matière d'éco-responsabilité dépendent de la configuration du système Milli-Q® SQ 2Series sélectionnée. Nous vous invitons à consulter les fiches d'évaluation DfS pour les différentes configurations ci-dessous ; elles vous aideront à prendre des décisions d'achat plus écologiques :
            Contactez le Support de maintenance pour de plus amples informations. 
            Ressources apparentées
            Page 1 sur 2
            Produits apparentés
            Kits système complets