Merck
Une PCR en seulement 15 minutes !
Mélange maître KOD One™ pour
une PCR haute fidélité ultra rapide
Mélange maître pour PCR KOD One
Le mélange maître pour PCR KOD One™ constitue le bon choix pour une PCR ultra-rapide. Il offre les vitesses d'élongation les plus élevées disponibles pour les polymérases à haute fidélité sans compromettre le rendement et la spécificité. Cette solution pratique, prémélangée et prête à l'emploi offre une vitesse d'élongation allant jusqu'à 5 secondes par kb et présente une fidélité environ 80 fois supérieure à celle de la Taq ADN polymérase. En outre, ce mélange maître polyvalent s'intégrera facilement dans votre workflow de PCR grâce à sa capacité à amplifier directement à partir d'échantillons bruts et à utiliser des amorces contenant à la fois de l'uracile et de l'inosine. Choisissez le mélange maître pour PCR KOD One™ et amplifiez efficacement vos échantillons en toute confiance.
Avantages
La formulation du mélange maître pour PCR KOD One™ présente les caractéristiques avancées suivantes :
  • Prête à l'emploi
  • Souplesse d'utilisation accrue
  • Haute fidélité
  • Haute efficacité
  • Échantillons de PCR bruts
  • Haute spécificité
  • Amorces contenant de l'inosine (dI) et de l'uracile (dU)
Applications
Ce produit a une variété d'applications telles que :
  • Amplification d'ADN/ADNc
  • PCR directe
  • PCR de colonies
  • Amplification de banques NGS
  • Amplification par PCR pour détecter une mutagenèse dirigée
Guide de référence croisée du mélange maître pour PCR et de la polymérase 
Produits apparentés
Loading
Témoignages de clients ayant utilisé le mélange maître pour PCR KOD One
Aleksandar Vještica
Professeur assistant
Organisme : Université de Lausanne
Domaine : Académique / Université
"Grâce à sa grande processivité, le mélange maître KOD One™ nous a permis de cloner rapidement des plasmides en utilisant uniquement des PCR chevauchantes. Cette approche n'a pas nécessité de digestions par des enzymes de restriction des inserts de clonage et a donc considérablement simplifié le protocole de clonage et nous a fait gagner du temps. "
Date de révision : 2 décembre 2021
Mélange maître pour PCR KOD One™
Blanco Lago Solis
Doctorant
Organisme : Université de Genève
Domaine : Académique / Université
J'ai réussi à amplifier un fragment de 14 kb en 2h15 contre 4h30 avec Phusion ou Q5.
Mélange maître pour PCR KOD One™
Maria Cristina Gambetta
Professeure assistante
Organisme : Université de Lausanne
Domaine : Académique / Université
"J'ai été prise en flagrant délit d'impatience. Je me suis renseignée et j'ai effectivement obtenu une aliquote du mélange maître KOD One™ en promettant de la rendre. Elle a fonctionné à merveille ! Je suppose qu'il s'agit vraiment d'une polymérase miraculeuse. Nous avons donc commandé le mélange maître pour ne pas perdre de temps, car ces expériences sont urgentes."
Date de révision : 16 décembre 2021
Mélange maître pour PCR KOD One™
Dr Michael Taschner
Scientifique principal
Organisme : Université de Lausanne
Domaine : Académique / Université
"J'ai reçu un échantillon gratuit de mélange maître KOD One™ PCR à tester. J'ai été stupéfait par la vitesse, la processivité et la précision des PCR effectuées sur des modèles compliqués. Aucun autre produit que j'ai utilisé dans le passé n'a été capable d'amplifier un produit de >12 kb en un temps record à partir d'ADN génomique de levure obtenu à la va-vite (purifié selon [Lōoke et al, BioTechniques, 2011]). Je recommande vivement ce produit pour les cas difficiles de PCR."
Date de révision : 17 décembre 2021
Mélange maître pour PCR KOD One™