Analyse PCR en temps réel avec la technologie IMS
pour améliorer la sensibilité et la fiabilité de vos recherches de pathogènes avec le système Assurance® GDS
AMÉLIOREZ VOS ANALYSES DE PATHOGÈNES ALIMENTAIRES PAR PCR
La PCR est couramment utilisée pour identifier et détecter les pathogènes dans les échantillons de denrées alimentaires. La fiabilité des méthodes de recherche de pathogènes basées sur la PCR peut toutefois être affectée par la contamination de fond, les résultats faux positifs ou faux négatifs, ainsi que la sensibilité et la spécificité réduites du test utilisé.
Faites passer vos procédures de détection de pathogènes au niveau supérieur grâce au système Assurance® GDS : il propose des solutions qui sauront répondre aux besoins de vos recherches de pathogènes et garantit la validité des PCR réalisées après, même dans les matrices d'échantillons alimentaires les plus difficiles à analyser.
Le système Assurance® GDS repose sur le dispositif PickPen® particulièrement innovant et la technologie de la séparation immunomagnétique (IMS) pour l'enrichissement des pathogènes. Les particules magnétiques du dispositif sont recouvertes d'anticorps spécifiques pour recueillir et transférer rapidement l'ADN cible de l'échantillon enrichi jusque dans le tube d'amplification pour analyse PCR.
Les outils et la technologie du système Assurance® GDS sont conçus pour garantir la fiabilité des tests de PCR appliqués aux pathogènes alimentaires, même avec les échantillons difficiles.
- Principaux facteurs à prendre en compte lors du choix d'une méthode de PCR
- Qu'est-ce qu'une méthode de PCR basée sur la technologie IMS, comment fonctionne-t-elle et quels sont ses avantages ?
- Fonctionnalités essentielles et avantages du système Assurance® GDS
- Automatisation partielle ou totale de la préparation des échantillons Assurance® GDS
- Validation des méthodes microbiologiques
- Services
- Quoi d'autre ?
PROCÉDURE SIMPLE EN 3 ÉTAPES AVEC LE SYSTÈME ASSURANCE® GDS
Préparation des réactifs
Séparation immunomagnétique (IMS)
Analyse PCR en temps réel
DÉCOUVREZ NOTRE SYSTÈME ASSURANCE® GDS
Nous serions très heureux de vous fournir de plus amples informations sur le système Assurance® GDS ou de l'apporter dans votre laboratoire pour une démonstration.
Pour cela, il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous et de cliquer sur "Envoyer" (Submit).
PRINCIPAUX FACTEURS À PRENDRE EN COMPTE LORS DU CHOIX D'UNE MÉTHODE DE PCR
Pour garantir la validité d'un test PCR et l'exactitude de la détection des pathogènes, il est important de choisir le système le mieux adapté aux besoins de vos analyses de boissons et de denrées alimentaires.
- Facilité d'utilisation : à quel point est-il facile de séparer, concentrer et purifier le pathogène cible ?
- Polyvalence vis-à-vis de la matrice : le protocole de préparation des échantillons a-t-il été développé pour convenir à de nombreuses souches d'intérêt et de nombreuses matrices ?
- Temps d'obtention des résultats : le système permet-il d'éviter d'avoir recours à de multiples méthodes d'enrichissement et de raccourcir les temps d'enrichissement ?
- Performances élevées : le système confirme-t-il avec exactitude les résultats présumés positifs avec une inhibition réduite ?
- Panel de validation : la méthode est-il validée conformément à l'ISO 16140-2 ou à des ouvrages de référence (le Manuel d'analyse bactériologique ou BAM [Bacteriological Analytical Manual] de la FDA ou le Microbiology Laboratory Guidebook MLG de l'USDA) ?
QU'EST-CE QU'UNE MÉTHODE DE PCR BASÉE SUR LA TECHNOLOGIE IMS, COMMENT FONCTIONNE-T-ELLE ET QUELS SONT SES AVANTAGES ?
Pour fournir des résultats fiables, notre système Assurance® GDS s'appuie sur la technologie de la séparation immunomagnétique (IMS) pour l'enrichissement des pathogènes. Des particules magnétiques capturent ainsi les pathogènes alimentaires avec rapidité et efficacité. Cette méthode réduit au minimum l'inhibition due aux substances de fond, garantissant une réaction de PCR valide pour chaque échantillon en une seule analyse.
Principaux avantages de l'utilisation d'une méthode de PCR basée sur la technologie IMS :
- Gestion des cellules mortes : les particules magnétiques brevetées capturent sélectivement l'organisme vivant ciblé.
- Réduction de l'inhibition : le dispositif d'IMS permet d'isoler facilement le pathogène cible des inhibiteurs, ce qui réduit le risque de faux positifs.
- Protocole à extraction unique : la procédure de préparation des échantillons est optimisée de façon à être plus pratique, plus efficace et plus simple à appliquer.
- Sensibilité accrue : l'échantillon concentré améliore la sensibilité du test, ce qui réduit la durée de l'enrichissement.
Comment cette méthode fonctionne-t-elle avec le système Assurance® GDS ?
- Le dispositif d'IMS PickPen® capture sélectivement les pathogènes cibles et les sépare du bouillon d'enrichissement, éliminant ainsi les agents inhibiteurs.
- Le dispositif d'IMS permet de concentrer et d'obtenir une plus grande quantité d'ADN, en traitant 8 échantillons à la fois, et ce, de manière simple et efficace.
- Chaque tube d'amplification contient tous les réactifs de PCR requis sous forme de culots lyophilisés prêts à l'emploi ; il n'est donc plus nécessaire de distribuer les réactifs.
- Le système permet de détecter simultanément plusieurs cibles dans chaque tube d'amplification.
FONCTIONNALITÉS ESSENTIELLES ET AVANTAGES DU SYSTÈME ASSURANCE® GDS
- Méthode à la sensibilité robuste, avec un volume d'échantillon représentatif optimal de 1 ml ; l'accroissement du volume d'échantillon permet de réduire les temps d'enrichissement et d'accélérer l'obtention des résultats.
- Améliore l'exactitude à l'aide d'amorces et de sondes.
- Les protocoles et les procédures sont conçus pour répondre aux attentes des laboratoires avec des points d'arrêt flexibles, qui permettent de pré-distribuer les réactifs avant le test, et de retarder d'une durée pouvant atteindre 18 h le traitement des échantillons préparés.
- Notre protocole de préparation d'échantillons peut être suivi facilement par n'importe quel technicien de laboratoire.
- Méthodologie de détection validée utilisant des milieux prêts à l'emploi, ce qui réduit le temps de préparation des échantillons.
- Des résultats obtenus plus rapidement (le même jour ou le jour suivant) et interprétés de manière automatique.
- Milieu d'enrichissement mEHEC® harmonisé pour les salmonelles, les EHEC et les STEC.
- Réduit au minimum l'inhibition grâce à la technologie d'IMS PickPen®.
- Méthodes validées aussi bien pour la recherche de pathogènes que pour l'identification des colonies.
- La préparation des échantillons à tester peut être manuelle ou automatisée, et peut couvrir 72 échantillons à la fois.
- Procédure simple avec un logiciel compatible avec les LIMS.
AUTOMATISATION PARTIELLE OU TOTALE DE LA PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS
Le système d'automatisation Assurance® GDS PipetMax® est conçu pour répondre aux besoins changeants des laboratoires :
- Système préprogrammé pour pipeter tous les réactifs Assurance® GDS et dérouler les protocoles d'IMS.
- Réduit le travail nécessaire, ce qui permet aux techniciens de se concentrer sur d'autres tâches.
- Sa conception modulaire convient aux procédures à haut débit existantes.
VALIDATION DES MÉTHODES MICROBIOLOGIQUES
Les tests de PCR réalisés avec le système Assurance® GDS sont validés conformément à l'ISO 16140-2 et à d'autres ouvrages de référence (BAM de la FDA ou MLG de l'USDA) pour la détection des pathogènes alimentaires dans diverses matrices et tailles d'échantillon comme la viande, la volaille, les produits laitiers, la viande prête à manger, les fruits et légumes, les fruits de mer, les œufs, les préparations pour nourrissons, le chocolat et les surfaces environnementales.
SERVICES
Services de développement de méthodes
Optimisez ou simplifiez votre méthode d'analyse de denrées alimentaires pour en faciliter la mise en œuvre dans vos tests de routine et en réduire le coût. Étude expérimentale réalisée dans notre laboratoire d'application avec vos échantillons et vos souches microbiennes. Évaluation de la compatibilité de la matrice selon l'un des protocoles Assurance® GDS :
- Étude de faisabilité
- Optimisation de méthode
Services d'entretien des instruments
Nous proposons un contrat Total Services et des contrats Total Coverage qui peuvent être exécutés dans notre centre de réparation local ou sur le site du client (selon le secteur géographique). La maintenance préventive et la vérification de l'appareil garantissent à votre système fiabilité et performances optimales, tout en allongeant sa durée de vie.
Services de formation
- Veillez à ce que l'équipe de votre laboratoire utilise au mieux votre système Assurance® GDS.
- Bénéficiez de nos nombreuses années d'expertise et faites certifier votre personnel de laboratoire.
- Formation approfondie à l'analyse des denrées alimentaires, pour 2 participants minimum, dans notre centre de formation régional ou sur votre site.
QUOI D'AUTRE ?
Vous avez peut-être encore des questions au sujet de cette technologie ou de cet instrument. Si vous souhaitez discuter des aspects techniques avec l'un de nos experts, veuillez remplir ce formulaire. Ils vous fourniront des données et des informations complémentaires, ainsi que des témoignages de nos clients.
Notre équipe d'experts peut aussi vous aider à choisir la solution la mieux adaptée aux besoins de vos analyses de pathogènes alimentaires.
Ressources apparentées
- Application Note: Assurance GDS - Alternative confirmation E. coli O157:H7 & Salmonella
Study to demonstrate rapid isolation and confirmation of E. coli O157:H7 and Salmonella by inoculated food studies and inclusivity and exclusivity studies on chromogenic agars.
- Application Note: Assurance GDS - Salmonella in Chocolate
Evaluate the next-day detection of Salmonella with the Assurance® GDS method in 375 g chocolate raw materials and chocolate finished goods.
- Application Note: Assurance GDS - Cronobacter & Salmonella in Infant Food
Study to evaluate the Assurance® GDS Cronobacter Tq II kit’s capacity to detect very low CFU contamination levels of Cronobacter sakazakii ATCC®3 29004 in different infant formula food products.
- Application Note: Assurance GDS - Salmonella in Pet Food
Study to evaluate the performance of alternative method Assurance® GDS combining immunomagnetic separation (IMS) and qPCR for the analysis of large test portions (up to 375 g) of challenging pet food raw materials and finished products.
- Application Note: Assurance GDS - STEC in Meat & Vegetables
Study to evaluate the performance of the Assurance® GDS method combining immunomagnetic separation (IMS) and qPCR for the analysis of large test portions (up to 375 g) of vegetables and meat.