Metabolomikforschung
Unter Metabolomik versteht man die umfassende Untersuchung von Metaboliten, d. h. von niedermolekularen Substraten, Zwischenprodukten und Produkten des Stoffwechsels in Zellen, Bioflüssigkeiten, Geweben oder Organismen. Diese einzigartigen chemischen Fingerabdrücke werden von Zellprozessen hinterlassen. Die Metabolomikforschung liefert einen biochemischen Überblick über ein biologisches System und die physiologischen Auswirkungen von Krankheit, Ernährung, Therapie oder genetischen Veränderungen auf einen Organismus.
Anwendungen der Metabolomik
Die Metabolomik und ihre breit gefächerten Anwendungsgebiete haben starken Einfluss auf die pharmazeutische Forschung, indem sie Biomarker für Krankheiten identifizieren und die Toxizität individualisierter Medizin beurteilen. Auch bei der Integration der funktionellen Genomik spielt sie eine zentrale Rolle, da sie die Genfunktion durch die Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen Genom, Transkriptom, Proteom und Metabolom vorhersagt. Die Erzlaugung profitiert von den Erkenntnissen der Metabolomik für eine verbesserte Stammoptimierung, während die Pflanzenmetabolomik die landwirtschaftliche Biotechnologie durch die Untersuchung von Pflanzenmetaboliten voranbringt. Die Umweltforschung bedient sich der Metabolomik, um die Auswirkungen von Schadstoffen zu testen und die Biokraftstoffproduktion zu optimieren, während die Ernährungsforschung die Metabolomik zur Beurteilung von Nährstoffgehalten und zur Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit einsetzt.
Multiomics-Workflow
Metaboliten und das Metabolom verstehen
Die Interaktion von Metaboliten innerhalb eines biologischen Systems wird als Metabolom bezeichnet. Das Metabolom ist die Gesamtheit der Metaboliten in einem Organismus oder einer biologischen Probe. Metaboliten sind Verbindungen mit niedrigem Molekulargewicht, im Allgemeinen weniger als 1,5 KDa, die Zwischenprodukte oder Produkte von Biosynthese-/katabolen Wegen sind. Beispiele hierfür sind Aminosäuren, Nukleotide, Kohlenhydrate und Lipide, die in der Lipidomforschung oft getrennt untersucht werden. Primärmetaboliten sind endogene Stoffe, die direkt an normalem Wachstum, Entwicklung und Reproduktion beteiligt sind. Sekundärmetaboliten sind exogen und nicht an diesen Prozessen beteiligt, haben aber wichtige ökologische Funktionen.
Stoffwechselwege und Analysetechniken
Stoffwechselwege werden mit Hilfe von Metaboliten, Enzymen, Werkzeugen für die Trennung sowie Metabolitenanalyse und -kennzeichnung untersucht. Zwei der gängigsten Verfahren zur Erstellung von Stoffwechselprofilen sind gezielte und ungezielte Metabolomanalysen. Die gezielte Analyse quantifiziert bestimmte bekannte Metaboliten, während die ungezielte Analyse ein allgemeines Stoffwechselprofil für bekannte und unbekannte Metaboliten liefert. Der metabolische Fingerabdruck ist eine schnelle allgemeine Analyse, bei der nicht alle einzelnen Metaboliten identifiziert werden.
Workflow in der Metabolomik und Analysemethoden
Ein Workflow in der Metabolomik umfasst einen integrierten Ansatz für die Probenvorbereitung, Standardisierung und Kalibrierung, Trennverfahren, den Nachweis von Metaboliten und die Datenanalyse. Übliche Probentypen sind Plasma, Urin, Speichel, Gewebe und Zellen. Trennverfahren wie Gaschromatographie (GC), Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) oder Kapillarelektrophorese (CE) werden mit Nachweisverfahren wie Massenspektrometrie (MS) kombiniert. Zu den Analysetechniken, die üblicherweise für den Nachweis von Metaboliten verwendet werden, zählen MS, Kernspinresonanz (NMR), Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie (FT-IR) und Raman-Spektroskopie. Für die metabolomische Datenanalyse sind hochentwickelte Tools und Software erforderlich, die eine gründliche Identifizierung und Quantifizierung von Verbindungen sowie eine genaue Datenauswertung gewährleisten.
Zugehörige Artikel
- Biosynthesis of cholesterol generally takes place in the endoplasmic reticulum of hepatic cells and begins with acetyl- CoA, which is mainly derived from an oxidation reaction in the mitochondria. Acetyl-CoA and acetoacetyl-CoA are converted to 3-hydroxy- 3-methylglutaryl-CoA (HMG-CoA) by HMG-CoA synthase.
- Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.
- UHPLC separates Vitamin D Metabolites with Supel™ Carbon LC column, baseline separation, excellent peak shape, and sensitivity.
- A sensitive LC-MS/MS quantitative method for the simultaneous analysis of highly polar 11 nucleotide activated sugars having similar structures and physicochemical properties using Supel™ Carbon LC column.
- Oxidative stress is mediated, in part, by reactive oxygen species produced by multiple cellular processes and controlled by cellular antioxidant mechanisms such as enzymatic scavengers or antioxidant modulators. Free radicals, such as reactive oxygen species, cause cellular damage via cellular.
- Alle anzeigen (55)
Mehr Artikel und Protokolle finden
Weitere Produktinformationen
- Broschüre: Metabolomics
Whether your metabolomics research involves targeted or untargeted metabolomics workflows, our integrated approach for profiling, pinpointing and designating compounds provides efficient and reliable results. This reference guide provides a brief overview of these products.
- Broschüre: HPLC and UHPLC Column Selection Guide
- Broschüre: Solid Phase Extraction Products
- Katalog: Assay Kits for Metabolite and Enzyme Analysis
- Katalog: Natural Products for Metabolomics Research
Unser Portfolio an Naturstoffen umfasst isolierte und aufgereinigte phytochemische Verbindungen aus pflanzlichen Quellen, die Ihre Forschung voranbringen sollen.
- Protokoll: Mass Spectrometry Metabolite Library
Whether your metabolomics research involves targeted or untargeted metabolomics workflows, our integrated approach for profiling, pinpointing and designating compounds provides efficient and reliable results. This reference guide provides a brief overview of these products.
- Protokoll: Enzymatic Food Analysis
- Referenztabelle: Aminosäuren
Die Aminosäuren-Referenztabelle enthält die zwanzig in Eukaryoten vorkommenden Aminosäuren, geordnet nach Seitenketten und Ladung. Entdecken Sie unser vollständiges Sortiment an Aminosäuren, darunter Alanin, Isoleucin, Leucin, Valin, Phenylalanin, Tryptophan, Tyrosin, Asparagin, Cystein, Glutamin, Methionin, Serin, Threonin, Asparaginsäure, Glutaminsäure, Arginin, Histidin, Lysin, Glycin und Prolin. Erfahren Sie noch heute mehr.
- Video: How to Use the Avanti® Mini-Extruder
Watch the video demonstration to learn more about the proper use and care of the Avanti® Mini-Extruder.
- Techn. Artikel: Roar Assay Kits for Studies in Lipoprotein Metabolism
- Anwendungshinweis: LC-MS/MS Analysis of 20 Underivatized Amino Acids on Supel ™ Carbon LC column