Merck
Flüchtige Verbindungen nach US EPA Methode 624
Flüchtige Verbindungen nach US EPA Methode 624 suitable for GC
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
VOCOL® Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 3.00 μm
CONDITIONS
sample/matrix
20 ppb each component in 5 mL water (25381)
purge trap
VOCARB 3000 (21066-U)
purge
35 mL/min for 11 min
dry purge
3 min
desorption temp.
250 °C for 4 min
bake
260 °C for 10 min
column
VOCOL®
, 60 m × 0.53 mm I.D.,3.0 μm (25381)
oven
35 °C (4 min), 6 °C/min to 200 °C
scan range
m/z 35-260 at 0.6 sec/scan
carrier gas
helium, 7.5 mL/min
Beschreibung
Rechtliche Hinweise
VOCOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany