Wichtige Dokumente
V900388
Deoxycholsäure Natriumsalz
Vetec™, reagent grade, ≥97%
Synonym(e):
3α,12α-Dihydroxy-5β-cholansäure Natriumsalz, 7-Deoxycholsäure Natriumsalz, Natriumdesoxycholat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥97%
Form
powder
Mol-Gew.
micellar avg mol wt 1200-5000
Aggregatnummer
3-12
Methode(n)
protein quantification: suitable
CMC
2-6 mM (20-25°C)
HLB
16
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]4(C)[C@@H](O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
InChIKey
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)