1288634
USP
Gemifloxacin Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
7-[3-(Aminomethyl)-4-hydroxy-1-pyrrolidinyl]-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1,8- naphthyridine-3-carboxylic acid monomethanesulfonate
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
gemifloxacin
Verpackung
pkg of 15 mg
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Zielorgane
Liver
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable