Merck
1202005
USP
Dihydroergotaminmesylat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Dihydroergotamin -methansulfonat (Salz)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C33H37N5O5 · CH4O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
679.78
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
dihydroergotamine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.[H][C@@]12Cc3c[nH]c4cccc(C1C[C@H](CN2C)C(=O)N[C@]5(C)O[C@]6(O)N([C@@H](Cc7ccccc7)C(=O)N8CCC[C@@]68[H])C5=O)c34
InChI
1S/C33H37N5O5.CH4O3S/c1-32(35-29(39)21-15-23-22-10-6-11-24-28(22)20(17-34-24)16-25(23)36(2)18-21)31(41)38-26(14-19-8-4-3-5-9-19)30(40)37-13-7-12-27(37)33(38,42)43-32;1-5(2,3)4/h3-6,8-11,17,21,23,25-27,34,42H,7,12-16,18H2,1-2H3,(H,35,39);1H3,(H,2,3,4)/t21-,23?,25-,26+,27+,32-,33+;/m1./s1
InChI key
ADYPXRFPBQGGAH-WVVAGBSPSA-N
Application
Dihydroergotamine mesylate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Biochem/physiol Actions
Agonist an vaskulären Serotonin-Rezeptoren, partieller Agonist an α-Adrenergen- und Dopamin-D2-Rezeptoren; Vasokonstriktor
Vaskulärer Serotonin-Rezeptor-Agonist; Vasokonstriktor
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dihydroergotaminmesylat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)