1162567
USP
Dalfampridin-verwandte Verbindung C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1,3-Di(pyridin-4-yl)urea
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
dalfampridine
Form
solid
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical
InChI
1S/C11H10N4O/c16-11(14-9-1-5-12-6-2-9)15-10-3-7-13-8-4-10/h1-8H,(H2,12,13,14,15,16)
InChIKey
QRRGJASIECDXQW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable