1064058
USP
3-Benzyl-4-heptanon
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
3-benzyl-4-heptanone
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O=C(C(CC)Cc1ccccc1)CCC
InChI
1S/C14H20O/c1-3-8-14(15)13(4-2)11-12-9-6-5-7-10-12/h5-7,9-10,13H,3-4,8,11H2,1-2H3
InChIKey
CGTCWTIGDNJZOX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)