Direkt zum Inhalt
MilliporeSigma
SY3H580D8996
Synthonix Corporation
tert-butyl (3R,4R)-3-hydroxy-4-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.27
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
tert-butyl (3R,4R)-3-hydroxy-4-(hydroxymethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H19NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-4-7(6-12)8(13)5-11/h7-8,12-13H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+/m1/s1
InChIKey
BSTWKRUNXOFBPE-SFYZADRCSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/59860.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/59860.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)