Merck
SAAR4465085
Salpetersäure
65%, univAR
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
HNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
63.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
Dampfdruck
8 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
univAR
Assay
65%
Verpackung
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR4465085LC)
pkg of 25 L (SAAR4465085ME)
bp
120.5 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChIKey
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Analysed reagent
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)