Merck
SAAR2233520
Ethyl alcohol, Pure
absolute, uniLAB
Synonym(e):
Ethanol, absolute alcohol, non-denatured ethanol
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
46.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191601
Produktlinie
uniLAB
Qualität
absolute
Verpackung
poly bottle of 4 × 2.5 L (SAAR2233520LP)
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChIKey
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Chemically pure
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
greener alternative product
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)