PHL84268
Wilforgin
phyproof® Reference Substance
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(OC[C@@]12[C@]([C@@]([H])(OC(C)=O)C3[C@@](OC(C)=O)([H])[C@]2([H])OC(C)=O)(O[C@@]34C)[C@](C)(O)[C@]([H])(OC([C@H](C)CCC5=NC=CC=C5C(OC4)=O)=O)[C@](OC(C6=COC=C6)=O)([H])[C@@]1([H])OC(C)=O)=O
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)