G000948
Harnstoff-/Carbamat-/Triazin-/Anilin-Pestizide
application for HPLC
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Discovery C18, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (504955)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] water
flow rate: 2 mL/min
column temp.: 20 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 1 μL
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
environmental
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
Propachlor
Cyanazine
Atrazine
Aldicarb
Acetone
Simazine
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)