ES5570
ChromegaChiral™ Chiral CCO F2, 10 Micron HPLC Column
10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
About This Item
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Produktlinie
ChromegaChiral™
Hersteller/Markenname
ES Industries 155351-CCO-F2
Verpackung
1 ea of
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
2-fluoro 5-methylphenyl cellulose phase
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
1000 Å pore size
Betriebs-pH-Wert
2-8
Trenntechnik
chiral
supercritical fluid (SFC)
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)