Merck
503126
Supelco
Supelpure-O Sauerstoff-/Feuchtigkeitsfalle
S-trap, 1/8 in. fitting
Synonym(e):
S-FALLE, SUPELPURE-O, 1/8” FITTINGS
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Fitting
1/8 in. fitting
Allgemeine Beschreibung
Die Supelpure-O-Falle verringert den Sauerstoff auf weniger als 0,5 ppm, wenn der Gehalt im zugeführten Gas 10 ppm nicht übersteigt. Sie kann Sauerstoffverunreinigungen von 10 ppm aus mindestens drei 8,5 m3 Gasflaschen entfernen.
Der Reiniger enthält ein Molekularsieb das mit einem sauerstoffaufnehmenden Katalysator beschichtet ist. Die Falle kann auch größere Mengen an Feuchtigkeit abfangen (bis zu 1,5 g für die 120 ml-Falle und 10,2 g für die 750 ml Version).
Anwendung
It has been used in purifying ethylene during slurry polymerization for preparing polymer with medium molecular weight distributions; in a study performed to understand fragmentable support of organic nanoparticles for Ziegler–Natta Catalysts.
Rechtliche Hinweise
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Organic nanoparticles as fragmentable support for Ziegler?Natta catalysts.
Nietzel, Sven, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 53.1, 15-22 (2015)