Wichtige Dokumente
442430
1-Methylnaphthalen
analytical standard
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Selbstzündungstemp.
984 °F
Verpackung
ampule of 500 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.615 (lit.)
bp
240-243 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−22 °C (lit.)
Dichte
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?