33299
Micro-Reaktionsgefäß, schwarze phenolische Kappe mit Loch, 12er-Packung
volume 5 mL, clear glass vial, PTFE/red rubber septum, O.D. × H 20 mm × 62 mm, thread for 20-400
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE/red rubber septum
clear glass vial
Leistungsmerkmale
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
graduations
pre-assembled
Verpackung
pkg of 12 ea
AD × H
20 mm × 62 mm
Volumen
5 mL
Fitting
thread for 20-400
Allgemeine Beschreibung
Zur einfacheren Entnahme kleiner Probenmengen innen konisch geformt. Dickwandiges Borosilikatglas. Mit PTFE-beschichteten Neoprensepten (rot) und Deckeln ausgestattet. Autoklavierbar und zentrifugierbar.
Anwendung
Micro reaction vessel was used for containing substrate-buffer solution, for determining angiotensin-converting enzyme (peptidyl dipeptidase) in serum, by liquid-chromatography assisted assay.
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(3), 690-695 (2012-01-03)
We have developed an all-electronic digital microfluidic device for microscale chemical synthesis in organic solvents, operated by electrowetting-on-dielectric (EWOD). As an example of the principles, we demonstrate the multistep synthesis of [(18)F]FDG, the most common radiotracer for positron emission tomography
Clinical chemistry, 25(7), 1259-1262 (1979-07-01)
I describe modification of the spectrophotometric assay described by Cushman and Cheung [biochem. Pharmacol. 20, 1637 (1971)] for serum angiotensin-converting enzyme, with use of "high-pressure" liquid chromatography to measure the hippuric acid end product. After reaction of 10 microL of