29147-U
Interlocked Fläschchen mit eingeschmolzenem Glaseinsatz, Snap Seal™ Design
volume 0.3 mL (300 μL), clear glass vial, interlocked vial (with fused-in insert), Snap Seal, 11 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear glass vial
Leistungsmerkmale
closure type snap seal vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volumen
0.3 mL (300 μL)
Fitting
thread for 11 mm (snap seal)
Allgemeine Beschreibung
- Die geflanschte Öffnung zentriert die Einsätze im Gefäß
- Das verschmolzene Glas verhindert eine Kontamination
- Die Gefäße bestehehen aus Borosilikatglas, Typ 1, als Klar- oder Braunglas
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)