Merck
23814
Supelco
Cleaving Kapillarwerkzeug
Retractable Blade Version
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Materialien
sapphire cutting blade
Verpackung
pkg of 1 ea
Allgemeine Beschreibung
Capillary Cleaving Tool increases the column performance by making the properly sized, squarely-cut ferrule to seal the capillary column end.
Schneiden Sie Polyimid und Fused Silica skalpellscharf - keine Probleme mehr mit gezackten Enden. Die Klinge aus Industriesaphir wird nicht stumpf. Das Modell mit der einziehbaren, gefederten Klinge reduziert die Wahrscheinlichkeit des Klingenbruchs beim Herunterfallen.
Sonstige Hinweise
The spring-loaded retractable blade reduces the chance of breakage if the tool is dropped.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)