Merck
20839-U
Supelco
Nadelführung
About This Item
UNSPSC-Code:
41115717
Verpackung
pkg of 1 ea
Allgemeine Beschreibung
Needle guide in the septum cap directs the syringe needle to pierce the septum at the same spot for every injection. Autosamplers are provided with these to hold amd support the needle.
Verlängert die Lebensdauer von Septum und Nadel. Kann mit dem bereits vorhandenen Septum-Halter in Ihrem Instrument eingesetzt werden. Die Führung benötigt ein Loch von 3/16 in. Durchmesser im Halter. Wenn das Loch zu schmal ist, einfach auf 3/16 in. aufbohren.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Konrad Grob
Split and Splitless Injection for Quantitative Gas Chromatography, 426-426 (2008)