13686-U
Amberlite™ MB20 Ion Exchange Resin
mixed bed, >50 mesh, bottle of 100 g
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
AmberLite™ MB20 H/OH-Mischbett-Ionenaustauschharz Wasserstoff- und Hydroxid-Form, bottle of 100 g
Form
beads
Verpackung
bottle of 100 g
Parameter
60 °C max. temp.
Feuchtigkeit
46-51% (cation exchanger)
60-72% (anion exchanger)
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
Partikelgröße
560-660 μm (anion form)
710-810 μm (cation form)
Betriebs-pH-Wert
0-14
Kapazität
1.0 meq/mL by wetted bed volume(anion)
1.9 meq/mL by wetted bed volume
Trenntechnik
mixed mode
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?