10289
HayeSep® Porous Polymer Adsorbent
matrix HayeSep C, 80-100 mesh, bottle of 75 cc
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Verpackung
bottle of 75 cc
Parameter
250 °C temp. limit
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Oberflächenbereich
~442 m2/g
Matrix
HayeSep C
Partikelgröße
80-100 mesh
Dichte
~0.32 g/mL (free fall density)
Allgemeine Beschreibung
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)