Merck
Z744118
Laser Tough-Tags
white, W × L 2.5 in. × 0.5 in., pack of 1500 ea (60 labels per sheet)
Synonym(e):
Laser flag Tough-Tags, solvent resistant labels, temperature resistant labels
About This Item
UNSPSC-Code:
55121611
Das Produkt Z744118 ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Materialien
white
Verpackung
pack of 1500 ea (60 labels per sheet)
Hersteller/Markenname
Diversified Biotech FLAG-1000
Methode(n)
cryopreservation: suitable
B × L
2.5 in. × 0.5 in.
Allgemeine Beschreibung
Laser Flag Tough-Tags 2.50 x 0.50" 1,500/pk
Anwendung
Cryogenics
Leistungsmerkmale und Vorteile
Chemically inert. Resist organic solvents and caustic agents.
Rechtliche Hinweise
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)