WH0023200M1
Monoclonal Anti-ATP11B antibody produced in mouse
clone 4H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-ATPIF, Anti-ATPIR, Anti-ATPase, Class VI, type 11B, Anti-DKFZP434J238, Anti-DKFZP434N1615, Anti-KIAA0956, Anti-MGC46576
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4H8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ATP11B(23200)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
DIIKKVFDRHLHPTSTEKAQLTETNAGIKCLDSMCCFPEGEAACASVGRMLERVIGRCSPTHISRSWSASDPFYTNDRSILTLSTMDSSTC
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable