Merck
TMO2322-0050
Nalgene® rectangular carboy
polycarbonate, volume 20 L, case of 4 ea
Synonym(e):
carboy with spigot, media storage bottle
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.35
Materialien
polycarbonate
polypropylene screw closure
rectangular
Verpackung
case of 4 ea
Hersteller/Markenname
Nalge-Nunc 2322-0050
Volumen
20 L
20000 mL
Allgemeine Beschreibung
Eingeprägte Graduierung in L und gal.ausgeformt. Tragegriff aus Edelstahl zwischen dem Hals befestigt. HDPE mit weißem Schraubverschluß. Öffnung (100mm)
Größe L 318xB 219xH 381
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries