Wichtige Dokumente
T116
Thebain
Synonym(e):
Paramorphin
About This Item
Empfohlene Produkte
Arzneimittelkontrolle
USDEA Schedule II; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
SMILES String
[H][C@@]12Oc3c(OC)ccc4C[C@H]5N(C)CC[C@]1(C5=CC=C2OC)c34
InChI
1S/C19H21NO3/c1-20-9-8-19-12-5-7-15(22-3)18(19)23-17-14(21-2)6-4-11(16(17)19)10-13(12)20/h4-7,13,18H,8-10H2,1-3H3/t13-,18+,19+/m1/s1
InChIKey
FQXXSQDCDRQNQE-VMDGZTHMSA-N
Anwendung
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)