SRP8058
Tim-4 (human): FC (human)
recombinant, expressed in CHO cells, ≥98% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
PC cell-derived growth factor, TIM4, TIMD4
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in CHO cells
Assay
≥98% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
monomer 54 kDa by calculation
Verpackung
pkg of 100 μg
Verunreinigungen
<0.06 EU/μg endotoxin, tested
Farbe
white
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... Timd4(276891)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)