Merck
SRP8011
Sigma-Aldrich
Granulin C human
recombinant, expressed in E. coli, His tagged, >90% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
GRN C, Granulin-5
Größe auswählen
10 μG
CHF 261.00
CHF 261.00
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 μG
CHF 261.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.32
CHF 261.00
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Markierung
His tagged
Assay
>90% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Mol-Gew.
~10 kDa by SDS-PAGE
Verpackung
pkg of 10 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
≥0.2 mg/mL
Verunreinigungen
<1 EU/μg endotoxin, tested
Farbe
clear
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... GRN(2896)
Allgemeine Beschreibung
Granulins have possible cytokine-like activity. They are important in normal development, inflammation, wound repair, and tumorigenesis.
Physikalische Form
Solution in 55 mM TRIS-HCl, pH 8.2, containing 150 mM NaCl.
Sonstige Hinweise
Human granulin C (aa 364-430) is fused at the N-terminus to a His-tag.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)