SRP3184
VEGF-C human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
Synonym(e):
VRP, Vascular Endothelial Growth Factor-C, flt4 ligand
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Assay
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
30.0-33.0 kDa
Verpackung
pkg of 20 μg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Farbe
white
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... VEGFC(7424)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable