Merck
SRP3080
Sigma-Aldrich
IL-17 human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonym(e):
CTLA-8, IL-17
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.32
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
31.0 kDa
Verpackung
pkg of 25 μg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Farbe
off-white to yellow
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... IL17A(3605)
Allgemeine Beschreibung
Das Gen IL17A (Interleukin 17A), auch als IL-17 bezeichnet, ist auf dem humanen Chromosom 6p12.2 lokalisiert. Das Gen enthält drei Exone und kodiert ein von aktivierten T-Zellen produziertes proinflammatorisches Zytokin.
Biochem./physiol. Wirkung
Das Zytokin Interleukin 17A ist beteiligt an der Aktivierung von proinflammatorischen Zytokinen, Chemokinen und Zelladhäsionsmolekülen in mehreren Zelltypen, wie Makrophagen, denditrischen Zellen, T-Zellen, synovialen Zellen und Endothelzellen. Eine Überexpression dieses Protein wurde mit rheumatoider Arthritis, systemischem Lupus erythematodes, Behçet-Krankheit, Allotransplantatabstoßung, nephritischem Syndrom, Asthma und multipler Sklerose in Verbindung gebracht. Bei Mäusen wurde eine Verbindung mit der Entstehung von allergischen Reaktionen und Autoimmunerkrankungen beobachtet. Polymorphismus im IL17A-Gen wurde mit Lungenkrebs in Verbindung gebracht.
Sequenz
MIVKAGITIP RNPGCPNSED KNFPRTVMVN LNIHNRNTNT NPKRSSDYYN RSTSPWNLHR NEDPERYPSV IWEAKCRHLG CINADGNVDY HMNSVPIQQE ILVLRREPPH CPNSFRLEKI LVSVGCTCVT PIVHHVA
Physikalische Form
Ohne Additive lyophilisiert.
Rekonstituierung
Das Fläschchen vor dem Öffnen zentrifugieren. In Wasser zu einer Konzentration von 0,1 bis 1,0 mg/mL rekonstituieren. Nicht vortexen. Diese Lösung kann bei 2–8 °C bis zu 1 Woche aufbewahrt werden. Für eine längere Lagerung wird empfohlen, sie in einem Puffer, der einen Stabilisator (z. B. 5 % Trehalose) enthält, weiter zu verdünnen und in Arbeitsaliquoten bei -20 °C bis -80 °C zu lagern.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Interleukin-17A and -17F genes polymorphisms in lung cancer.
Kaabachi W
Cytokine, 66, 23-29 (2014)
IL-17 plays an important role in the development of experimental autoimmune encephalomyelitis.
Komiyama Y
Journal of Immunology, 177, 566-573 (2006)
Hye-Lin Ha et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(33), E3422-E3431 (2014-08-06)
Psoriasis is a chronic inflammatory skin disease characterized by abnormal keratinocyte proliferation and differentiation and by an influx of inflammatory cells. The mechanisms underlying psoriasis in humans and in mouse models are poorly understood, although evidence strongly points to crucial
Wei Peng et al.
Frontiers in oncology, 12, 781093-781093 (2022-04-12)
This study aimed to investigate the effect of OCT4&SOX2 specific cytotoxic T lymphocytes (CTLs) plus programmed cell death protein-1 (PD-1) inhibitor (nivolumab) on treating breast cancer stem-like cells (BCSCs) in vitro and drug-resistance breast cancer (DRBC) mice in vivo. In
Junhua Wang et al.
PLoS neglected tropical diseases, 9(5), e0003755-e0003755 (2015-05-09)
The growth potential of the tumor-like Echinococcus multilocularis metacestode (causing alveolar echinococcosis, AE) is directly linked to the nature/function of the periparasitic host immune-mediated processes. We previously showed that Fibrinogen-like-protein 2 (FGL2), a novel CD4+CD25+ Treg effector molecule, was over-expressed