Merck
SML3883
Sigma-Aldrich
Cephalofurimazine
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
8-benzyl-6-(2,3-difluorophenyl)-2-(furan-2-ylmethyl)imidazo[1,2-a]pyrazin-3(7H)-one, CFz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H17F2N3O2
Molekulargewicht:
417.41
UNSPSC-Code:
41106609
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
yellow to orange
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Lagertemp.
2-8°C
Biochem./physiol. Wirkung
Brain penetrant NanoLuc luciferase substrate with improved brain performance.
Cephalofurimazine is a brain penetrant NanoLuc luciferase substrate with improved brain performance. Cephalofurimazine combined with Antares luciferase generates greater than 20-fold more signal from the brain than standard d-luciferin with firefly luciferase.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
An optimized bioluminescent substrate for non-invasive imaging in the brain
Nature Chemical Biology, 19(6), 731-739 (2023)