Merck
SML3821
Sigma-Aldrich
CAS-12290-201
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-((1-(2-chloroacetyl)azetidin-3-yl)methyl)-7-fluoroquinazolin-4(3H)-one
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H13ClFN3O2
Molekulargewicht:
309.72
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Lagertemp.
2-8°C
Biochem./physiol. Wirkung
CAS-12290-201, a fluoroquinazolinone compound, is cell penetrant, selective and potent chemical probe for deubiquitinating enzymes (DUB) VCPIP1. CAS-12290-201 covalently labels the catalytic cysteine of VCPIP1.
Cell penetrant, selective and potent chemical probe for deubiquitinating enzymes (DUB) VCPIP1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Accelerating inhibitor discovery for deubiquitinating enzymes
Nature Communications, 14(1), 686-686 (2023)