SML1693
Pz-1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-(5-(Tert-Butyl)isoxazol-3-yl)-2-(4-(5-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)phenyl)acetamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN1N=CC(C(C=C2)=CC3=C2N(C4=CC=C(CC(NC5=NOC(C(C)(C)C)=C5)=O)C=C4)C=N3)=C1
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable