SEP020
Seppro® IgY14
LC2
About This Item
Empfohlene Produkte
Säule D × L
6.4 mm × 63.0 mm
Kapazität
2.5 mg total protein loading(35 μL of human plasma, average human protein concentration 70 mg/mL)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Abgereicherte Proteine:
Albumin
IgG
α1-Antitrypsin
IgA
IgM
Transferrin
Haptoglobin
α2-Macroglobulin
Fibrinogen
Komplement C3
α1-saures Glykoprotein (Orosomucoid)
HDL (Apolipoproteine A-I und A-II)
LDL (vorwiegend Apolipoprotein B)
Anwendung
Lagerung und Haltbarkeit