SAB5702883
Anti-SULT2A1 Antibody, clone 4A3H6, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
DHEA-ST, DHEAS, HST, ST2, ST2A1, ST2A3, STD, hSTa
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
4A3H6, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
34 kDa
Speziesreaktivität
rat, human
Konzentration
0.24 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
LLLSYEELKQDTGRTIEKICQFLGKTLEPEELNLILKNSSFQSMKENKMSNYSLLSVDYVVDKAQLLRKGVSGDWKNHFTVAQAEDFDKLFQEKMADLPRELFPWE
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SULT2A1(6822)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1