SAB5702871
Anti-IDH1 Antibody, clone 5S2U7, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
HEL-216, HEL-S-26, IDCD, IDH, IDP, IDPC, PICD
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
5S2U7, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
45 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
1.36 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
DATNDQVTKDAAEAIKKHNVGVKCATITPDEKRVEEFKLKQMWKSPNGTIRNILGGTVFREAIICKNIPRLVSGWVKPIIIGRHAYGDQYRATDFVVPGPG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IDH1(3417)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3