SAB5702768
Anti-ESRRG Antibody, clone 2W3A9, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
ERR3, ERRgamma, NR3B3
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
2W3A9, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
50 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.51 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MDSVELCLPESFSLHYEEELLCRMSNKDRHIDSSCSSFIKTEPSSPASLTDSVNHHSPGGSSDASGSYSSTMNGHQNGLDSPPLYPSAPILGGSGPVRKL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ESRRG(2104)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1