SAB5702601
Anti-CAD Antibody, clone 0O8D6, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CDG1Z, EIEE50, GATD4
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
0O8D6, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
250 kDa
Speziesreaktivität
mouse, mouse
Konzentration
1.50 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MAALVLEDGSVLRGQPFGAAVSTAGEVVFQTGMVGYPEALTDPSYKAQILVLTYPLIGNYGIPPDEMDEFGLCKWFESSGIHVAALVVGECCPTPSHWSA
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CAD(790)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1