SAB5702566
Anti-PIK3R4/VPS15 Antibody, clone 5J3U5, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
VPS15, p150
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
5J3U5, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
153 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
0.57 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
AGSDMKIRFWDLAYPERSYVVAGSTSSPSVSYYRKIIEGTEVVQEIQNKQKVGPSDDTPRRGPESLPVGHHDIITDVATFQTTQGFIVTASRDGIVKVWK
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PIK3R4(30849)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)