SAB5702275
Anti-Siglec-15 Antibody, clone 10Z6B8, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CD33L3, HsT1361, SIGLEC-15
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
10Z6B8, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
36 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
1.00 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:1000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
FVRTKIDTTENLLNTEVHSSPAQRWSMQVPPEVSAEAGDAAVLPCTFTHPHRHYDGPLTAIWRAGEPYAGPQVFRCAAARGSELCQTALSLHGRFRLLGNPRRNDLSLRVERLALADDRRYFCRVEFAGDVHDRYESRHGVRLHVTAAPRIVNISVLPSPAHAFRALCTAEGEPPPALAWSGPALGNSLAAVRSPREGHGHLVTAELPALTHDGRYTCTAANSLGRSEASVYLFRFHGASGAST
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... Siglec-15(284266)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3