SAB5702264
Anti-TIMP2 Antibody, clone 8R5Q2, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
TIMP2,CSC-21K,DDC8
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
8R5Q2, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
22 kDa
Speziesreaktivität
African green monkey, rat, mouse, human
Konzentration
1.00 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:1000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
VSLDVGGKKEYLIAGKAEGDGKMHITLCDFIVPWDTLSTTQKKSLNHRYQMGCECKITRCPMIPCYISSPDECLWMDWVTEKNINGHQAKFFACIKRSDGS
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TIMP2(7077)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3