SAB5702196
Anti-IKKβ Antibody, clone 8X6V3, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
IKBKB,IKK-beta,IKK2,IKKB,IMD15,NFKBIKB,IKK beta
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
8X6V3, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
87 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse
Konzentration
1.5 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
GQRAAMMNLLRNNSCLSKMKNSMASMSQQLKAKLDFFKTSIQIDLEKYSEQTEFGITSDKLLLAWREMEQAVELCGRENEVKLLVERMMALQTDIVDLQRSPMGRKQGGTLDDLEEQARELYRRLREKPRDQRTEGDSQEMVRLLLQAIQSFEKKVRVIYTQLSKTVVCKQKALELLPKVEEVVSLMNEDEKTVVRLQEKRQKELWNLLKIACSKVRGPVSGSPDSMNASRLSQPGQLMSQPSTASNSLPEPAKKSEELVAEAHNLCTLLENAIQDTVREQDQSFTALDWSWLQTEEEEHSCLEQAS
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IKBKB(3551)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1