SAB5702123
Anti-ATG12 Antibody, clone 9R8W2, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
ATG12,APG12,APG12L,FBR93,HAPG12,Apg12
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
9R8W2, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
55 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
2 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
AVGDTPIMKTKKWAVERTRTIQGLIDFIKKFLKLVASEQLFIYVNQSFAPSPDQEVGTLYECFGSDGKLVLHYCKSQAWG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ATG12(9140)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1