Merck
SAB5700529
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Histone H4-S1 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
H4/p, H4FA, HIST1H4A, HIST4H4, Histone H4
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
11
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Konzentration
0.63 mg/ml
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer1)
Angaben zum Gen
human ... H4C1(8359)
Immunogen
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S1 of human Histone H4.
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable